MAB377X
Anti-NeuN-Antikörper, Klon A60, Alexa Fluor™488 konjugiert
clone A60, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A60, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Entwicklungsbezogen ist Immunreaktivität zuerst zu beobachten, nachdem die Neuronen postmitotisch geworden sind. In proliferativen Zonen ist keine Anfärbung zu beobachten.
Der Antikörper ist ein ausgezeichneter Marker für Neuronen in Primärkulturen und in Retinsäure-stimulierten P19-Zellen. Der Antikörper ist auch hilfreich zur Identifizierung von Neuronen in Transplantaten.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- und Glia-Marker
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirngewebe, die meisten neuronalen Zelltypen im gesamten Nervensystem von Erwachsenen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable