T5076
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Synonym(e):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-β-Tubulin Isotype III antibody, Mouse monoclonal, clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SDL.3D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, boar, bovine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable