Alle Fotos(1)
Key Documents
AB15708A4
Sigma-Aldrich
Anti-Beta III-Tubulin-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Allgemeine Beschreibung
Tubulin ist eines von mehreren Mitgliedern einer kleinen Familie globulärer Proteine, die eine Polymerisation durchlaufen, um Zytoskelettstrukturen namens Mikrotubuli zu bilden. Die häufigsten Mitglieder der Tubulinfamilie sind α-Tubulin und β-Tubulin. Tubulindimere, die in der Regel aus α- und β-Tubulinuntereinheiten bestehen, fügen sich zu Mikrotubuli zusammen, die große Polymere bilden. ββ-III-Tubulin ist eine einzigartige Mikrotubulusuntereinheit, die fast ausschließlich in Neuronen exprimiert wird. Aufgrund des einzigartigen Expressionsmusters von β-III-Tubulin wird es häufig als Marker zum Unterscheiden von Neuronenzellen von anderen Hirnzellen wie Glia, die es nicht exprimieren, eingesetzt. ββ-III-Tubulin dient auch als zytoarchitektureller Marker, da es hauptsächlich in Neuritenverlängerungen vorkommt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Beta III-Tubulin.
Immunogen
Synthetisches lineares Peptid, das humanem Beta-III-Tubulin entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Neurofilament & Neuronenstoffwechsel
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: Eine repräsentative Charge funktioniert mit Hirn von erwachsenen Mäusen.
Qualität
Durch Immunzytochemie in E18-Rattenkortexzellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:400-Verdünnung dieses Antikörpers wies Beta III-Tubulin in E18-Rattenkortexzellen nach.
Zielbeschreibung
50 kDa, berechneter Wert
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigt
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper, an Alexa Fluor 488 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
E18-Rattenkortexzellen
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhenzhen Zhang et al.
Molecular vision, 24, 274-285 (2018-04-13)
To investigate the effect and mechanism of proresolving lipid mediator resolvin D1 (RvD1) on the corneal epithelium and the restoration of mechanical sensation in diabetic mice. Type 1 diabetes was induced in mice with intraperitoneal streptozocin injections. The healthy and
Yuan Zhang et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 737472-737472 (2021-09-14)
Diabetes mellitus (DM) is a complex metabolic disorder. Long-term hyperglycemia may induce diabetic keratopathy (DK), which is mainly characterized by delayed corneal epithelial regeneration. MicroRNAs (miRNAs) have been reported to play regulatory roles during tissue regeneration. However, the molecular mechanism
Emily R Aurand et al.
Stem cell research, 12(1), 11-23 (2013-10-22)
Hydrogels provide a unique tool for neural tissue engineering. These materials can be customized for certain functions, i.e. to provide cell/drug delivery or act as a physical scaffold. Unfortunately, hydrogel complexities can negatively impact their biocompatibility, resulting in unintended consequences.
Predrag Kalaba et al.
Biomolecules, 13(9) (2023-09-28)
The high structural similarity, especially in transmembrane regions, of dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters, as well as the lack of all crystal structures of human isoforms, make the specific targeting of individual transporters rather challenging. Ligand design itself is also
Jianzhang Hu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(1), 16-25 (2019-01-03)
To investigate the contribution and mechanism of miRNAs and autophagy in diabetic peripheral neuropathy. In this study, we used streptozotocin (STZ)-induced type I diabetes C57 mice as animal models, and we detected the expression of miR-34c and autophagic intensity in