MAB377A5
Anti-NeuN-Antikörper, Klon A60, Alexa-Fluor™-555-Konjugat
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A60, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies NeuN in primären E-18-Kortexzellen der Ratte nach.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable