ABN91
Anti-NeuN-Antikörper
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
100
200
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgY
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: In einer Verdünnung im Verhältnis von 1:500 aus einer repräsentativen Charge wurde NeuN im Gewebe des Maushirns, des Hippocampus und des frontalen Kortex der Maus nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/mL dieses Antikörpers detektierte NeuN auf 10 µg E16-Gewebelysat des Maushirns.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
E16-Gewebelysat des Maushirns
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable