Alle Fotos(1)
Key Documents
MAB377C3
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN-Antikörper, Klon A60, Cy3-Konjugat
clone A60, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A60, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Der NeuN-Antikörper (NEUronale Nuklei; Klon A60) erkennt spezifisch das DNA-bindende, neuronenspezifische Protein NeuN, das in den meisten ZNS- und PNS-neuronalen Zelltypen aller getesteten Wirbeltiere vorkommt. NeuN-Proteinverteilungen sind anscheinend auf neuronale Zellkerne, Perikarya und einige proximale neuronale Prozesse im fötalen und adulten Gehirn beschränkt, obwohl einige Neuronen von NeuN in allen Altersgruppen nicht erkannt werden: INL Netzhautzellen, Cajal-Retzius-Zellen, Purkinje-Zellen, Neuronen der unteren Olive und Nucleus-dentatus-Neuronen und sympathische Ganglienzellen sind Beispiele (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). Immunhistochemisch nachweisbares NeuN-Protein erscheint zunächst an Entwicklungszeitpunkten, die mit dem Rückzug des Neurons aus dem Zellzyklus und/oder mit der Einleitung der terminalen Differenzierung des Neurons übereinstimmen (Mullen et al., 1992). Immunreaktivität erscheint um E9.5 in Neuralrohr der Maus und ist extensiv über das sich entwickelnde Nervensystem E12.5 hinweg vorhanden. Eine starke Kernfärbung deutet auf eine nuklearregulatorische Proteinfunktion hin; derzeit liegen jedoch keine Belege dafür vor, ob das NeuN-Protein-Antigen eine Funktion im distalen Zytoplasma hat oder ob es dort lediglich synthetisiert wird, bevor es zurück in den Zellkern transportiert wird. Zwischen Protein, das aus gereinigten Kernen isoliert wurde, und Protein aus Ganzhirnextrakt auf Immunblots wurde kein Unterschied gefunden (Mullen et al., 1992).
Spezifität
NeuN (oder neuronale Nuklei) reagiert mit den meisten neuronalen Zelltypen im gesamten Nervensystem von Mäusen, einschließlich Kleinhirn, Großhirnrinde, Hippocampus, Thalamus, Rückenmark und Neuronen im peripheren Nervensystem, einschließlich Spinalganglien, vegetative Ganglien und enterische Ganglien.
Immunogen
Aufgereinigte Zellkerne aus Mäusehirn.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Weisen Sie NeuN mit diesem Anti-NeuN-Antikörper, Klon A60, Cy3-Konjugat, der zur Verwendung in IC validiert ist, nach.
Qualität
Durch Immunzytochemie in primären E18-Rattenkortexzellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies NeuN in primären E-18-Kortexzellen der Ratte nach.
Zielbeschreibung
Der nichtkonjugierte Ausgangsantikörper (Katalognr. MAB377) hat eine gemessene Molekülmasse im Bereich von 46–48 kDa und möglicherweise eine weitere Bande bei etwa 66 kDa.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an Cy3 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Primäre E18-Kortexneuronen von Ratten.
Sonstige Hinweise
Nichtkonjugiertes Anti-NeuN funktioniert bei mehreren Spezies, einschließlich Mensch, Maus, Frettchen, Huhn und Vogel.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vanessa C Bobbo et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 192-192 (2021-09-02)
Interleukin-6 (IL6) produced in the context of exercise acts in the hypothalamus reducing obesity-associated inflammation and restoring the control of food intake and energy expenditure. In the hippocampus, some of the beneficial actions of IL6 are attributed to its neurogenesis-inducing
Judith Niesen et al.
iScience, 26(9), 107501-107501 (2023-08-23)
The zinc-finger transcription factor GLI2 is frequently amplified in childhood medulloblastoma of the Sonic-hedgehog type (SHH-MB), with or without amplification of NMYC or deletion of TP53. Despite the aggressive tumor behavior, tumorigenesis is not well understood, and adequate mouse models
Maksim Sendetski et al.
iScience, 27(8), 110552-110552 (2024-08-22)
Noxious stimuli activate nociceptive sensory neurons, causing action potential firing and the release of diverse signaling molecules. Several peptides have already been identified to be released by sensory neurons and shown to modulate inflammatory responses and inflammatory pain. However, it
Mustafa C Beker et al.
Molecular neurobiology (2021-11-05)
Phosphodiesterase 10A (PDE10A) hydrolyzes adenosine 3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) and guanosine 3',5'-cyclic monophosphate (cGMP). It is highly expressed in the striatum. Recent evidence implied that PDE10A may be involved in the inflammatory processes following injury, such as ischemic stroke. Its role
Lucas F R Nascimento et al.
Diabetes, 65(3), 673-686 (2015-10-30)
Apoptosis of hypothalamic neurons is believed to play an important role in the development and perpetuation of obesity. Similar to the hippocampus, the hypothalamus presents constitutive and stimulated neurogenesis, suggesting that obesity-associated hypothalamic dysfunction can be repaired. Here, we explored