FCMAB317PE
Milli-Mark® Anti-NeuN-PE-Antikörper, Klon A60
clone A60, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A60, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBFOX3(146713)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- und Glia-Marker
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U251-Zellen
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable