480005
NDSB-201
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins. Zwitterionic over a wide pH range. Easily removed by dialysis.
Synonym(e):
NDSB-201, 3-(1-Pyridin)-1-Propansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChIKey
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- The non-detergent sulfobetaine-201 acts as a pharmacological chaperone to promote folding and crystallization of the type II TGF-ß receptor extracellular domain: Diese Studie untersucht die Rolle von NDSB-201 bei der Verbesserung der Faltung und Kristallisation einer bestimmten Proteindomäne und hebt sein Potenzial als Stabilisierungsmittel in der Proteinbiochemie hervor (Kiessling et al., 2015).
- Stabilizing additives added during cell lysis aid in the solubilization of recombinant proteins: Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass NDSB-201 neben anderen Additiven die Solubilisierung von Proteinen während der Zelllyse unterstützt, was auf seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Ausbeute rekombinanter Proteine hindeutet (Van Voorhis et al., 2012).
- Investigation of protein refolding using a fractional factorial screen: a study of reagent effects and interactions: Erörtert die Auswirkungen verschiedener Reagenzien, darunter NDSB-201, auf die Rückfaltung von Proteinen und gibt Einblicke in die Art und Weise, wie diese Additive zusammenwirken und die Wiederherstellung der Proteinstruktur beeinflussen (Fox et al., 2005).
- Preparation of functional recombinant protein from E. coli using a nondetergent sulfobetaine: Hebt den Nutzen von NDSB-201 bei der Herstellung funktioneller rekombinanter Proteine aus E. coli hervor und unterstreicht seine praktischen Anwendungen in der Molekularbiologie und Biochemie (Chen et al., 2000).
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vuillard, L., et al. 1995. Biochem. J. 305, 337.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable