Wichtige Dokumente
N0665
NDSB 211
≥98% (TLC)
Synonym(e):
3-[Dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonio]-1-propanesulfonate, Dimethyl(2-hydroxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Dimethyl-2-hydroxyethylammoniumpropane sulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
zwitterionic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
211.28 g/mol
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)