Merck
G4376
Sigma-Aldrich
L-Glutathion, oxidiert
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
GSSG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32N6O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.63
Beilstein:
1718700
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChIKey
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [Disulfide bridge: 2a-2b]
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC-Portfolio® an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für nachgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen.
Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
N O Kaakoush et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1884-1891 (2009-02-19)
Metronidazole resistance in Helicobacter pylori has been attributed to mutations in rdxA or frxA. Insufficient data correlating RdxA and/or FrxA with the resistant phenotype, and the emergence of resistant strains with no mutations in either rdxA or frxA, indicated that
Roman Kireev et al.
European journal of pharmacology, 701(1-3), 185-193 (2012-12-12)
Fatty livers occur in up to 20% of potential liver donors and increase cellular injury during the ischemia/reperfusion phase, so any intervention that could enable a better outcome of grafts for liver transplantation would be very useful. The effect of
Patrick M McNutt et al.
Science translational medicine, 13(575) (2021-01-08)
Botulism is caused by a potent neurotoxin that blocks neuromuscular transmission, resulting in death by asphyxiation. Currently, the therapeutic options are limited and there is no antidote. Here, we harness the structural and trafficking properties of an atoxic derivative of
P Board et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 15(4), 722-725 (1992-04-01)
The Dubin-Johnson syndrome is manifested by conjugated hyperbilirubinemia and pigment accumulation in hepatocellular lysosomes. The TR-rat model is a phenotypic model of the Dubin-Johnson syndrome and is characterized by defective ATP-dependent transport of a group of nonbile acid organic anions
Anabella Aguilera et al.
Bio-protocol, 10(20), e3800-e3800 (2021-03-05)
Ascorbic acid (AsA) and gluthathione (GSH) are two key components of the antioxidant machinery of eukaryotic and prokaryotic cells. The cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 presents both compounds in different concentrations (AsA, 20-100 μM and GSH, 2-5 mM). Therefore, it