480001
NDSB-195
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins.
Synonym(e):
NDSB-195, Dimethylethylammoniumpropansulfonat
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Ein nichtdetergentes Sulfobetain. Berichten zufolge verhindern sie die Proteinaggregation und erleichtern die Renaturierung von chemisch und thermisch denaturierten Proteinen. Zwitterionisch über einen weiten pH-Bereich. Keine starke Absorption im nahen UV-Bereich. Leicht durch Dialyse entfernbar.
Anwendung
- Protein stabilizer, NDSB-195, enhances the dynamics of the β4 -α2 loop of ubiquitin: Diese Forschungsarbeit untersucht, wie NDSB-195 Proteine stabilisiert, indem es die Dynamik der β4-α2-Schleife von Ubiquitin steigert, und liefert Einblicke in seinen Wirkungsmechanismus als Proteinstabilisator (Wang et al., 2016).
- Suppression of problematic compound oligomerization by cosolubilization of nondetergent sulfobetaines: Die Studie belegt die Wirksamkeit von NDSB-195 bei der Unterdrückung der Oligomerisierung problematischer Verbindungen und belegt seinen Nutzen in biochemischen und pharmazeutischen Anwendungen (Mizukoshi et al., 2015).
- Interaction of anti-aggregation agent dimethylethylammonium propane sulfonate with acidic fibroblast growth factor: In diesem Artikel wird die Wechselwirkung von NDSB-195 mit dem sauren Fibroblastenwachstumsfaktor erörtert, wobei seine Rolle bei der Verhinderung der Proteinaggregation während biochemischer Prozesse hervorgehoben wird (Xiang et al., 2008).
- Preparation, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of the DNA-binding domain of the Ets transcription factor in complex with target DNA.: In der Studie wird NDSB-195 bei der Vorbereitung und Kristallisierung verwendet, wodurch die Stabilität und Qualität der Kristalle der DNA-Bindungsdomäne für die Röntgenbeugungsanalyse verbessert wird (Suwa et al., 2008).
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Goldberg, M.E., et al. 1996. Folding &; Design 1, 21.
Vuillard, L., et al. 1995. Anal. Biochem. 230, 290.
Vuillard, L., et al. 1995. Biochem. J. 305, 337.
Vuillard, L., et al. 1994. FEBS Lett.353, 294.
Vuillard, L., et al. 1995. Anal. Biochem. 230, 290.
Vuillard, L., et al. 1995. Biochem. J. 305, 337.
Vuillard, L., et al. 1994. FEBS Lett.353, 294.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3