Merck
P5884
Sigma-Aldrich
Brij® 58
average Mn ~1124
Synonym(e):
Polyethylenglycolhexadecylether, Polyoxyethylen 20-cetyl-ether
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)20C16H33
CAS-Nummer:
Beilstein:
1899885
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 79,000
average Mn ~1124
Aggregatnummer
70
Methode(n)
protein quantification: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
~38 °C
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
HLB
16
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChIKey
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Brij 58 ist ein nichtionisches Tensid zur Proteinextraktion und Permeabilisierung von Zellen. Es kann für die Herstellung von Hefesphäroplasten verwendet werden.
Anwendung
Polyethylenglycolhexadecylether, oder Brij 58, wurde in einer Studie zur Bewertung der Eigenschaften von Gemini-Tensidmischungen und ihrer Wirkung auf die Solubilisierung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen eingesetzt. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der RNase-sensitiven Abhängigkeit der bakteriellen Nukleotidstruktur verwendet.
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Macromolecular crowding can account for RNase-sensitive constraint of bacterial nucleoid structure
Foley, P., et al
Biochemical and Biophysical Research Communications, 395, 6-6 (2010)
Study of surface and solution properties of gemini-conventional surfactant mixtures and their effects on solubilization of polycyclic aromatic hydrocarbons
Panda
Journal of Molecular Liquids, 163, 6-6 (2011)
Photodestruction of BDE-99 in micellar solutions of nonionic surfactants of Brij 35 and Brij 58
Li, X., et al.
Chemosphere, 78, 8-8 (2010)
M Kellermayer et al.
Journal of cellular physiology, 159(2), 197-204 (1994-05-01)
The plasma membrane of erythrocytes, as of other cells, is thought to act as the barrier responsible for maintaining intracellular gradients of most ions and small molecular species between the cell and its environment. Controlled application of the nonionic detergent
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)