Wichtige Dokumente
JKA5158
HO-PEG-NH2
average MN 20,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonym(e):
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)