JKA7032
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)