Polyethylenglycol (PEG und PEO)
Polyethylenglycol (PEG), auch als Polyethylenoxid (PEO) oder Poly(oxyethylen) (POE) bekannt, ist ein synthetischer, hydrophiler und biokompatibler Polyether. Typischerweise werden Materialien mit einem Molekulargewicht unter 20.000 g/mol als PEG und Materialien mit einem Molekulargewicht über 20.000 g/mol als PEO bezeichnet. Diese Polymere sind in Wasser sowie in zahlreichen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Acetonitril, Toluol, Aceton, Dichlormethan, Hexan und Chloroform löslich.
Anwendungen von PEG
PEG sind ungiftig und werden häufig in der Biokonjugation und Oberflächenfunktionalisierung, in der biomedizinischen Forschung, für den Wirkstofftransport, in der Gewebezüchtung sowie in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt. Die Konjugation oder nicht-kovalente Bindung von PEG-Polymerketten an Moleküle wird als PEGylierung bezeichnet. Die PEGylierungsmethode kann die Biokompatibilität, Löslichkeit, Stabilität und pharmakokinetischen Eigenschaften von Therapeutika verbessern, um ihre Sicherheit und Effizienz in der zielgerichteten Diagnostik und beim Wirkstofftransport zu erhöhen. PEG-Hydrogele werden häufig für die kontrollierte Freisetzung von Therapeutika, Gerüste für die Zellkultur, regenerative Medizin, Wundheilung und Gewebezüchtung verwendet.
PEG-Derivate und PEG-Linker
Wir bieten ein breites Portfolio an gut definierten PEG mit verschiedenen Molekulargewichten, Endfunktionalitäten, Reaktivitäten und Polymerarchitekturen an.
- Heterobifunktionelle PEG
- Homobifunktionelle PEG
- Monofunktionelle PEG
- PEG-Dendrimere und mehrarmige PEG
- PEG-Copolymere
- PEG-Standards für GPC
- PEG und Oligo-Ethylenglycol
- Polyethylenoxid-Pulver
- PEG mit hoher Oligomerreinheit
Ausführlichere Informationen, einschließlich der vier allgemeinen Charakterisierungen, der wichtigsten industriellen Anwendungen und verwandter Produkte, finden Sie in unserer Broschüre Polyethylene Glycol (PEG) and Polyethylene Oxide (PEO).
Zugehörige Produktressourcen
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
- Article: PEG Selection Guide
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.