Wichtige Dokumente
JKA7011
4arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, pentaerythritol core, carboxyl reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, Free Amine, 4arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4arm-PEG10K-NH2, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)