Merck
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonym(e):
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)