753084
Poly(ethylenglykol)diamin
average MN 2,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonym(e):
Diamino-polyethylenglykol, Poly(ethylenglycol)bis(amin), O,O′-Bis-(2-aminoethyl)-polyethylenglykol, PEG-Diamin, Polyoxyethylenbis(amin)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglykol)diamin, average Mn 2,000
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw/Mn ≤1.4
average Mn 2,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-Ende
amine
α-Ende
amine
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChIKey
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?