Wichtige Dokumente
JKA7015
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, 4arm-PEG-SCM, Polyethylene glycol
About This Item
product name
4arm-PEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)