Merck
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H42F6IrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
931.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
370.93 °C
Photokatalysatoraktivierung
465 nm
SMILES String
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Anwendung
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)