Merck
747793
Sigma-Aldrich
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Synonym(e):
[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6, [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridin-N1,N1′]bis[3,5-difluor-2-[5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III)-Hexafluorphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H34F16IrN4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1121.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
F[P](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)C1=CC=[N@H]2C(=C1)C3=CC(=CC=[N@@H]3[Ir]2456c7cc(F)cc(F)c7C8=CC=C(C=[N]48)C(F)(F)F)C(C)(C)C.Fc9cc(F)c(C%10=[N]5C=C(C=C%10)C(F)(F)F)c6c9
Anwendung
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 ist ein cyclometallierter Iridium(III)-Komplex, der bei durch sichtbares Licht vermittelten photokatalytischen organischen Transformationen verwendet werden kann.Er wird zum spätphasigen Einbau von Alkylgruppen in eine Vielzahl biologisch aktiver Heterozyklen eingesetzt.
Das Produkt kann mit unserem Sortiment von Photoreaktoren verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A photochemical strategy for lignin degradation at room temperature.
Nguyen J D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(4), 1218-1221 (2014)
Advances in Photocatalysis: A Microreview of Visible Light Mediated Ruthenium and Iridium Catalyzed Organic Transformations.
Teegardin K, et al.
Organic Process Research & Development, 20(7), 1156-1163 (2016)
Formal Total Synthesis of l-Ossamine via Decarboxylative Functionalization Using Visible-Light-Mediated Photoredox Catalysis in a Flow System.
Inuki S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(2), 1248-1253 (2017)
Late?Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis.
DiRocco D A et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(19), 4802-4806 (2014)
Radical Carbon?Carbon Bond Formations Enabled by Visible Light Active Photocatalysts.
Wallentin C J, et al.
Chimia, 66(6), 394-398 (2012)