Wichtige Dokumente
900540
Ir(dFppy)3
Synonym(e):
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
401 °C
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChIKey
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)