Wichtige Dokumente
908568
[Ir(dFCF3ppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
Synonym(e):
[5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Photokatalysatoraktivierung
460 nm
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)