Merck
747769
Sigma-Aldrich
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6
Synonym(e):
[Ir(dtbbpy)(ppy)2][PF6], Ir-Fotokatalysator, [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridin-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III)-hexafluorphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H40F6IrN4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
913.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Photokatalysatoraktivierung
455 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C1=CC=[N]([Ir]2([N]3=CC=C(C=C34)C(C)(C)C)([N]5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C62)(C7=CC=CC=C78)[N]9=C8C=CC=C9)C4=C1)(C)C.FP(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-6,8-9H;;
InChIKey
DZARMRZNOUWGQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6 ist ein Photokatalysator auf Iridiumbasis, der eingesetzt wird, um verschiedene photochemische Reaktionen anzutreiben, wie:
  • Kupplung von N-Arylaminen und Nitroalkanen durch eine oxidative Aza-Henry-Reaktion.
  • Atomtransfer-Radikaladdition (ATRA) von Haloalkanen zu Alkenen und Alkinen.
  • Umwandlung von 2-Bromaniliden in die entsprechenden 3,3-disubstituierten Oxindole.
  • Aryl-Alkyl-C−C-reduktive Kreuzkupplungsreaktionen.
Das Produkt kann mit unserem Sortiment von Photoreaktoren verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Visible light-mediated atom transfer radical addition via oxidative and reductive quenching of photocatalysts.
Wallentin, Carl-Johan et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(21), 8875-8884 (2012)
Visible-light photoredox catalysis: Aza-Henry reactions via C- H functionalization.
Condie, Allison G et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(5), 1464-1465 (2010)
Synthesis of oxindoles via visible light photoredox catalysis.
Ju, Xuhui et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(3), 498-501 (2012)
Photoredox-Assisted Reductive Cross-Coupling: Mechanistic Insight into Catalytic Aryl-Alkyl Cross-Couplings.
Paul, Avishek et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(4), 1996-2003 (2017)