Wichtige Dokumente
755850
11-Maleimidoundecanoic acid
95% (GC)
Synonym(e):
11-Maleimide undecanoic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-undecanoic acid, MM-281, MUDA, Maleimidoundecanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20)
InChIKey
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?