Merck
331406
Sigma-Aldrich
cis-Dichlor-bis(triethylphosphin)platin(II)
98%
Synonym(e):
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Lineare Formel:
[(C2H5)3P]2PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
193-194 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)