Produkte für die Polymerisation
Ein Polymer ist eine Verbindung, die aus zahlreichen, sich wiederholenden Untereinheiten (Monomeren) besteht. Polymerisation ist eine chemische Reaktion von Monomeren, bei der Polymerketten oder -netzwerke gebildet werden. Fortschritte in Polymerisationsmethoden haben die Entwicklung von Polymeren mit zunehmend komplexen Strukturen und Eigenschaften für innovative Forschungsanwendungen in den Bereichen Biomedizin, Energie und Elektronik vorangetrieben. Die Eigenschaften und Leistungen von Polymeren hängen in hohem Maß von den Monomerarten und den Polymerisationsmitteln oder -methoden ab, die für die Synthese verwendet werden.
Wir bieten eine breite Produktauswahl von Tools für die Polymerisation an, die Ihren unterschiedlichen Forschungsanforderungen entsprechen:
|
|
Unser umfassendes Monomer-Portfolio ermöglicht die Synthese verschiedener Polymere mit unterschiedlichen Strukturen, Zusammensetzungen und Eigenschaften. Unser Angebot ist nach Funktionsgruppen und wichtigen Monomerkategorien (Acrylate, Alkohole, Epoxide und Amine) aufgegliedert.
Kontrollierte radikalische Polymerisation
Die kontrollierte radikalische Polymerisation (KRP) ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Polymer-Molekulargewicht, die molekulare Gewichtsverteilung, Funktionalität und Zusammensetzung. Die KRP eignet sich für die Entwicklung gut definierter Polymere mit erwünschten Eigenschaften. KRP kann mit zahlreichen Vinylmonomeren zur Herstellung von Polymeren mit unterschiedlichen Eigenschaften für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden.
Es gibt drei grundlegende KRP-Methoden:
- Radikalische Polymerisation mit Atomtransfer (ATRP)
- Radikalische Polymerisation mit reversiblem Additions/Fragmentierungs-Kettentransfer (RAFT)
- Nitroxid-vermittelte Polymerisation (NMP)
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Vinyl- und Norbornenmonomeren, RAFT-Reagenzien, ATRP-Reagenzien und NMP-Initiatoren für die unterschiedlichen Methoden der kontrollierten radikalischen Polymerisation an. Technische Berichte und Bezugsinformationen für jede Methode finden Sie in unserem Leitfaden zur kontrollierten radikalischen Polymerisation.
Zugehörige Produktressourcen
- Brochure: Controlled Radical Polymerization Handbook
- Article: Evaluation of RAFT Agents
- Applications: Free Redical Initiators
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: RAFT- Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Nitroxide-mediated Radical
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- Polymerization (NMP) Approach
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator