Wichtige Dokumente
226351
N-Hydroxymaleinimid
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Hydroxymaleinimid, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
imide
maleimide
SMILES String
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChIKey
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?