Merck
221015
Sigma-Aldrich
Oxalylchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Ethandioyldichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCOCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.93
Beilstein:
1361988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
150 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
<10 ppb Heavy metals
Farbe
APHA: 0-150
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10-−8 °C (lit.)
Dichte
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChIKey
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Oxalylchlorid ist ein ein häufig verwendetes Reagenz, das durch die Reaktion von Oxalinsäure mit Phosphorpentachlorid hergestellt werden kann.
Anwendung
Geeignet für die Synthese von Säurechloriden, die für die Herstellung von Flüssigkristallen verwendet werden.
Oxalylchlorid kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Herstellung von Mosher-Säurechlorid durch die Reaktion mit Mosher-Säure in Gegenwart von DMF.
  • Aktivierung von Dimethylsulfoxid zur Verwendung in der Oxidation von langkettigen Alkoholen zu Carbonylen.
  • Aktivierung von α-Keto-Carbosäuren und N-heterozyklischen Carbonsäuren zur Alkylierung für die Bildung von Ynedionen bzw. N-heterozyklischen Ynonen.
Reaktant beteiligt an:
  • Synthese von N-heterocyclischen Alkinonen und Alkindionen, die zur Aktivierung von Carbonsäuren eingesetzt werden
  • Chlorierung und Halogenierung
  • Drei-Komponenten[3+2]-Cycloadditionsreaktionen
  • Reaktionen mit Organostannanen
  • Synthese von Cyclopentenonen
  • Carbonylierungen, verwendet als Carbonylsynthon
Verpackung
Die in den USA verkauften Einheiten mit 5 g, 25 g und 100 g sind in Ampullen abgefüllt.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Catalytic Syntheses of N-Heterocyclic Ynones and Ynediones by In Situ Activation of Carboxylic Acids with Oxalyl Chloride.
Boersch C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(44), 10448-10452 (2011)
A simple method for the microscale preparation of Mosher's acid chloride.
Ward DE and Rhee CK.
Tetrahedron Letters, 32(49), 7165-7166 (1991)
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Peter J Manley et al.
Organic letters, 4(18), 3127-3129 (2002-08-31)
[reaction: see text] A mild, practical, one-pot method for the generation of imidoyl chlorides and their subsequent in situ reaction with pyridine-1-oxides is described. The imidoyl chlorides were formed from the reaction of secondary amides with a stoichiometric amount of
Tsutomu Kimura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (32)(32), 4077-4079 (2005-08-11)
Reaction of diastereomerically pure phosphinoselenoic acid salts with oxalyl chloride leads to enantiomerically pure P-chiral phosphinoselenoic chlorides with inversion of configuration at phosphorus; one of these chlorides is converted to a phosphinoselenothioic acid salt with a high degree of enantioselectivity.