Merck
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylen-bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolin]
97%
Synonym(e):
(S,S)-2,2′-Methylenbis-(4-phenyl-2-oxazolin)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
Beilstein:
4202633
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
viscous liquid
Optische Aktivität
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChIKey
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Anwendung
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)