Merck
496065
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridin
98%
Synonym(e):
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridin, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H19N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
InChIKey
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Anwendung
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper-catalyzed asymmetric sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinoline mediated by a visible light photoredox catalyst.
Querard P, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12(1), 2636-2643 (2016)