Wichtige Dokumente
417068
(4S)-(+)-Phenyl-α-[(4S)-phenyloxazolidin-2-yliden]-2-oxazolin-2-acetonitril
97%
Synonym(e):
(S,S)-4-Phenyl-α-(4-phenyloxazolidin-2-yliden)-2-oxazolin-2-acetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +364°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
nitrile
phenyl
SMILES String
N#C\C(=C1\N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H17N3O2/c21-11-16(19-22-17(12-24-19)14-7-3-1-4-8-14)20-23-18(13-25-20)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,17-18,22H,12-13H2/b19-16-/t17-,18-/m1/s1
InChIKey
QVVGSAYHUSBCQV-SRKGJJLTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)