Wichtige Dokumente
405965
2,2′-Methylen-bis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin]
99%
Synonym(e):
(S,S)-2,2′-Methylen-bis-(4-tert.-butyl-2-oxazolin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
InChIKey
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)