Merck
405000
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Isopropyliden-bis-(4-phenyl-2-oxazolin)
97%
Synonym(e):
(−)-2,2′-Isopropyliden-bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolin], (S,S)-2,2-Bis-(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)-propan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.41
Beilstein:
4266906
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
InChIKey
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
Anwendung
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)