Wichtige Dokumente
407151
2,6-Bis[(4S)-(−)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridin
99%
Synonym(e):
(S,S)-2,2′-(2,6-Pyridindiyl)bis(4-isopropyl-2-oxazolin), (S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
InChIKey
CSGQGLBCAHGJDR-HUUCEWRRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)