Wichtige Dokumente
389064
Dodecylisocyanat
99%
Synonym(e):
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
SMILES String
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
InChIKey
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?