Wichtige Dokumente
B95736
Butylisocyanat
98%
Synonym(e):
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
InChIKey
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?