Merck
202509
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)methylether
average Mn 2,000, methoxy, hydroxyl
Synonym(e):
Methoxy-polyethylenglykol, Polyethylenglykol-monomethylether, mPEG
About This Item
Lineare Formel:
CH3(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylenglycol)methylether, average Mn ~2,000
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.05 mmHg ( 20 °C)
Form
flakes (or pellets)
Mol-Gew.
average Mn ~2,000
Viskosität
54.6 cSt(210 °F)(lit.)
Übergangstemp.
Tm 52 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es ist ein Polyethylenglycol(PEG)-Makromer mit einem reaktiven Kettenende aus Methylether. Die Veretherung des PEG-Kettenendes kann unter basischen Bedingungen durch Reaktion mit Alkylhaliden erfolgen. mPEG kann durch Vernetzung Hydrogele bilden; Polymerisation kann durch Redox-Reaktion oder Freie-Radikale-Initiatoren eingeleitet werden.
Anwendung
Poly(ethylenglycol)methylether-gebundene Dendrimere können als Träger für Antikrebsmittel eingesetzt werden. Dieser neuartige Arzneimittelträger hat eine biokompatible Oberfläche und ein Inneres für die Verkapselung von Arzneimitteln.
Er kann als Porenbildungsmittel für die Herstellung von Ultrafiltrationsmembranen zum Entfernen von Makromolekülen eingesetzt werden.
Er kann auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung eines biologisch abbaubaren amphiphilen Copolymers aus Poly(L-Alanin) und mPEG eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Einbringen der Poly(ethylenglycol)methylether(mPEG)-Seitenkette verbessert die Hydrophilie und Flexibilität der Polymermatrix.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
359.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
182 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Yiyi Yu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(3), 1054-1062 (2013-01-03)
To promote the application of methoxy poly(ethylene glycol)-cholesterol (mPEG-Chol), mPEG-Chol was used to prepare core-shell micelles encapsulating poorly water-soluble docetaxel (DTX-PM) by modified cosolvent evaporation method. Approaches to enhance DTX entrapment efficiency (EE) and minimize particle size were investigated in
Pengxiang Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(31), 3218-3220 (2013-03-14)
"Click" chemistry now offers access to a great variety of triazoles, and the first example of a strategy to stabilize gold nanoparticles (AuNPs) with a new 1,2,3-triazole-mPEG ligand is developed here together with preliminary examples of possible applications.
Mulu Z Tesfay et al.
Journal of virology, 87(7), 3752-3759 (2013-01-18)
We are developing oncolytic vesicular stomatitis viruses (VSVs) for systemic treatment of multiple myeloma, an incurable malignancy of antibody-secreting plasma cells that are specifically localized in the bone marrow. One of the presumed advantages for using VSV as an oncolytic
Lina Du et al.
Anti-cancer drugs, 24(2), 172-180 (2012-09-20)
A functionalized poly(amidoamine) (PAMAM) nanocarrier was designed and prepared to deliver anticancer drugs. The nanocarrier is a copolymer with a core-shell structure with 3.0 G PAMAM as the core and sequentially conjugated poly(2-(N,N-diethylamino)ethyl methacrylate) (pDEA) and methoxy-poly(ethylene glycol) 2000 (mPEG)
Seung-Young Lee et al.
Biomaterials, 34(2), 552-561 (2012-10-20)
Although targeted delivery mediated by ligand modified or tumor microenvironment sensitive nanocarriers has been extensively pursued for cancer chemotherapy, the efficiency is still limited by premature drug release after systemic administration. Herein we report a highly blood-stable, tumor-adaptable drug carrier