Wichtige Dokumente
329746
Octylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
200-204 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
SMILES String
CCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11/h2-8H2,1H3
InChIKey
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- low molar mass organogelator containing 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole (HPB) unit with long alkyl chain
- N-octylurea
- N-cyclopropyl-N′-octylurea
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?