Merck
W308005
Sigma-Aldrich
Tributyl-2-Acetylcitrat
≥98%, FG
Synonym(e):
Acetyltributylcitrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.48
FEMA-Nummer:
3080
Beilstein:
2303316
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.511
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
herbaceous; sweet; wine-like
Qualität:
FG
Fragrance grade
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; sweet; wine-like
SMILES String
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChIKey
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Effect of Starch Plasticization on Morphological, Mechanical, Crystalline, Thermal, and Optical Behavior of Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Thermoplastic Starch Composite Films.: Diese Studie untersucht den Einfluss der Stärkeplastination auf verschiedene Eigenschaften von Polybutylen(adipat-co-terephthalat)-Verbundfolien. Tributyl-2-Acetylcitrat wird als Weichmacher zur Verbesserung der Materialeigenschaften bewertet, wobei die Ergebnisse auf eine verbesserte mechanische und thermische Leistung schließen lassen (He et al., 2024, doi:10,3390/polym16030326).
  • Toxicological assessment of phthalates and their alternatives using human keratinocytes.: Diese Forschungsarbeit untersucht die toxikologische Wirkung verschiedener Phthalate und anderer Weichmacher, einschließlich Tributyl-2-Acetylcitrat, auf humane Keratinozyten. Die Studie liefert Erkenntnisse über die Sicherheit und die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen dieser Verbindungen (Kim et al., 2019, doi:10,1016/j.envres.2019.05.007).
  • Developmental toxicity of dibutyl phthalate and citrate ester plasticizers in Xenopus laevis embryos.: Diese Studie untersucht die Entwicklungstoxizität von Dibutylphthalat- und Citratester-Weichmachern, einschließlich Tributyl-2-Acetylcitrat, in amphibischen Embryonen. Die Studie hebt potenzielle Entwicklungsrisiken hervor, die mit diesen Wirkstoffen verbunden sind (Xu et al., 2018, doi:10,1016/j.chemosphere.2018.04.077).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
422.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
217 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiugao Yu et al.
Biomacromolecules, 9(3), 1050-1057 (2008-02-23)
By using acetyl tributyl citrate (ATBC) as the plasticizer of poly(lactic acid) (PLA) and carbon black (CB) as conductive filler, electrically conductive polymer composites (CPC) with different CB and ATBC contents were prepared. FTIR revealed that the interaction existed between
W J Lin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 99(3), 415-421 (2004-09-29)
The aim of present work was to investigate the influence of plasticizer on the release of theophylline from microporous-controlled tablets. Three plasticizers, acetyltributyl citrate (ATBC), castor oil, and triacetin, were included in this study. These plasticizers reduced the crystallinity of
M Wesseling et al.
Pharmaceutical development and technology, 6(3), 325-331 (2001-08-04)
Theophylline or chlorpheniramine maleate pellets were coated with an aqueous ethylcellulose dispersion, Aquacoat. The influence of the plasticization time, curing conditions, storage time, and core properties on the drug release were investigated. The plasticization time (time between plasticizer addition to
Panagiota D Zygoura et al.
Journal of chromatography. A, 1093(1-2), 29-35 (2005-10-20)
The determination of commercial plasticizers (di-(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) and acetyl tributyl citrate (ATBC)) in aqueous solutions is described. The newly proposed technique of applying microwaves to cloud point extracts in order to enable combination with gas chromatographic analysis has been used
Katrin Nickles et al.
Journal of clinical periodontology, 36(11), 976-983 (2009-10-08)
Evaluation of the 10-year results after open flap debridement (OFD) and guided tissue regeneration (GTR) therapy of infrabony defects in a randomized controlled clinical trial. In 16 periodontitis patients OFD or polylactide acetyltributyl citrate barriers (GTR; n=23) were assigned randomly