추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
API family
fumaric acid
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
제조업체/상표
USP
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Dimethyl Fumarate
- Dimethyl Fumarate Delayed-Release Capsules
- Ibutilide Fumarate
- Alanine
- Maleic Acid
- Malic Acid
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
523.4 °F
Flash Point (°C)
273 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객