주요 문서
798673
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
동의어(들):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩29,232
₩29,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩29,232
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH=CHCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
116.07
Beilstein:
605763
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩29,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99%
양식
powder
autoignition temp.
1364 °F
품질
free-flowing
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
523.4 °F
Flash Point (°C)
273 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.