추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
maleic acid
형태
crystalline powder
제조업체/상표
USP
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: 788 g/L at 20 °C
1-propanol: freely soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: insoluble
methanol: freely soluble
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable