M0100000
Maleic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
API family
maleic acid
제조업체/상표
EDQM
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객