주요 문서
PHL80142
Maleic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
116.07
Beilstein:
605762
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)