추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
API family
fumaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Flash Point (°C)
272 - 274 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객
문서
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column