주요 문서
SU860134
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.11
material
clear glass (hydrolytic class 3)
특징
closure type crimp seal, 20 mm
포장
pkg of 1000 ea
O.D.
31 mm
직경 × 높이
31 mm × 101 mm
용적
50 mL
호환성
for use with 20 mm crimp seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)