주요 문서
SU860010
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩1,508,392
₩1,508,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩1,508,392
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩1,508,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
특징
open center
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
O.D.
20 mm
직경 × 전체 두께 × PTFE 두께
20 mm × 3 mm × 5 mil
호환성
for use with 20 mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).[1]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)