주요 문서
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩138,852
₩138,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩138,852
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩138,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
특징
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
20 mm × 3.0 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Recommended for: CTC Combi-PAL.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)