주요 문서
854979
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septa
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩100,891
₩100,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩100,891
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩100,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
특징
open center (10mm opening)
경도
50 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
20 mm × 0.118 in.
호환성
for use with 20mm crimp seal vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2